missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SRGAP1 Monoclonal antibody specifically detects SRGAP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SRGAP1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Sandwich ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 5D10 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA |
| Formulación | In 1x PBS, pH 7.4 |
| N.º de referencia del gen | NP_065813 |
| Alias de gen | ARHGAP13srGAP1, FLJ22166, KIAA1304SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 1, Rho GTPase-activating protein 13, SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?