missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRA1 Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30572575 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30572575 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30572575 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345822CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SRA1 Polyclonal antibody specifically detects SRA1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SRA1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen MGC87674, pp7684, SRA, SRAP, steriod receptor RNA activator 1, steriod receptor RNA activator protein, steroid receptor coactivator, steroid receptor RNA activator 1, steroid receptor RNA activator 1 (complexes with NCOA1), Steroid receptor RNA activator protein, STRAA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno steroid receptor RNA activator 1. (Uniprot# Q9HD15)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10011
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.