Learn More
SR2211, MedChemExpress
Código de producto. 16479777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479777 5 mg 5 miligramos
16417258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16998
MedChemExpress SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR2211
CAS 1359164-11-6
Color Caqui
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24F7N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (189.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2)C=CC(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)=C1
Peso molecular (g/mol) 527.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation