Learn More
SR-4370, MedChemExpress
Código de producto. 16485326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485326 100 mg 100 miligramos
16477167 5 mg 5 miligramos
16470757 50 mg 50 miligramos
16434448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111400
MedChemExpress SR-4370 is an inhibitor of HDAC, with IC50s of 0.13 μM, 0.58 μM, 0.006 μM, 2.3 μM, and 3.4 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, and HDAC6, respectively.
SR-4370 is an inhibitor of HDAC, with IC50s of 0.13 μM, 0.58 μM, 0.006 μM, 2.3 μM, and 3.4 μM for HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, and HDAC6, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR-4370
CAS 1816294-67-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18F2N2O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (492.89 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(F)=C2F)C=C1)NNCCCC
Peso molecular (g/mol) 304.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.33
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death