Learn More
SR-3029, MedChemExpress
Código de producto. 16499985
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499985 2 mg 2 miligramos
16465477 5 mg 5 miligramos
16449436 50 mg 50 miligramos
16442738 10 mg 10 miligramos
16422516 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499985 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100011
MedChemExpress SR-3029 is a potent and ATP competitive CK1δ and CK1ε inhibitor, with IC50s of 44 nM and 260 nM, respectively, and Kis of 97 nM for both kinases.
SR-3029 is a potent and ATP competitive CK1δ and CK1ε inhibitor, with IC50s of 44 nM and 260 nM, respectively, and Kis of 97 nM for both kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR-3029
CAS 1454585-06-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19F3N8O
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.44 mM)
SMILES FC1=CC(N2C=NC3=C(NCC4=NC5=CC=C(F)C(F)=C5N4)N=C(N6CCOCC6)N=C23)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 480.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.45
Porcentaje de pureza 97.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease