missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPZ1 Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30568432 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30568432 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30568432 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345824JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPZ1 Polyclonal antibody specifically detects SPZ1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPZ1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ25709, NYD-TSP1, spermatogenic leucine zipper 1, spermatogenic leucine zipper protein 1, spermatogenic zip 1, Testis-specific protein 1, Testis-specific protein NYD-TSP1, TSP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno spermatogenic leucine zipper 1. (Uniprot# Q9BXG8)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84654
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.