Learn More
GVS Máscara Elipse SPR580 con ABE1P3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18439675
Change view
Click to view available options
Tipo de filtro:
ABE1P3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de filtro unitSize
18439675 ABE1P3 cada uno
1 options
Código de producto. 18439675 Proveedor GVS N.º de proveedor SPR580
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta máscara se recomienda para riesgos de múltiples gases y polvo (excluyendo amoníaco), en entornos de producción y manipulación de sustancias químicas. Adecuado para todo tipo de gases orgánicos, gases inorgánicos, formaldehído, gases químicos y polvo.
Esta máscara se recomienda para riesgos de múltiples gases y polvo (excluyendo amoníaco), en entornos de producción y manipulación de sustancias químicas. Adecuado para todo tipo de gases orgánicos, gases inorgánicos, formaldehído, gases químicos y polvo.
  • Extremadamente ligero y compacto para brindar al usuario la mayor comodidad posible. Ofrece un rango completo de visión sin interferir con otras protecciones para ojos o oídos que los usuarios deben usar.
  • Baja resistencia respiratoria para reducir el riesgo de fatiga del usuario y agregar comodidad adicional.
  • Fabricado con elastómero termoplástico suave e inodoro, hipoalergénico (sin látex ni silicona) y con una diadema fácil de ajustar.
  • Certificaciones: Cuerpo de máscara EN140:1998.
  • Filtros ABE1P3 RD: EN14387:2004 + A1:2008. CE 2798
Especificaciones
Color Azul
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro ABE1P3