Learn More
Steris™ Spor Klenz RTU Euro
Código de producto. 15396810
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
850 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15396810 850 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 15396810 Proveedor Steris™ N.º de proveedor 6525M2EC
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Práctico esterilizador en frío listo para su uso, formulado específicamente para su uso en superficies ambientales duras.Steris™ Spor Klenz RTU Euro es una mezcla estabilizada de productos químicos que proporciona un control microbiano rápido y efic
  • Control microbiano rápido y eficaz contra bacterias, hongos, virus y esporas de bacterias probado mediante protocolos AOAC y EN.
  • Adecuado para su uso como esterilizador, esporicida, desinfectante o higienizador.
  • Filtrado a 0,22 micras.
  • Adecuado para esterilizar y desinfectar superficies duras.
  • Adecuado para su uso en instalaciones de fabricación farmacéutica, médica, biotecnológica y cosmética.
  • Todos los ingredientes activos se notifican con arreglo a la Directiva sobre productos biocidas de la Unión Europea (BPD).
  • Perfil de baja toxicidad.
  • No requiere mezcla ni activación y es reutilizable durante un máximo de 14 días.
  • Cada lote es completamente trazable y documentado por un certificado de análisis que incluye filtración y esterilidad de USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esporicida/desinfectante
Para utilizar con (aplicación) Control microbiano contra bacterias, hongos, virus y esporas de bacterias probado mediante protocolos AOAC y EN.
Cantidad 4/Paq.
Volumen (métrico) 850 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spor-Klenz Ready to Use Sporicide/Disinfectant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen peroxide