missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPO11 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30572956 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30572956 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30572956 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345833F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPO11 Polyclonal antibody specifically detects SPO11 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPO11
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Cancer/testis antigen 35, CT35MGC39953, meiotic recombination protein SPO11, SPO11 meiotic protein covalently bound to DSB homolog (S. cerevisiae), SPO11 meiotic protein covalently bound to DSB-like (S. cerevisiae), SPO11, meiotic protein covalently bound to DSB (S. cerevisiae)-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SPO11 meiotic protein covalently bound to DSB homolog. (Uniprot# Q9Y5K1)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Editing and Processing Endonucleases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23626
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.