Learn More
Splicing Factor 1 Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30507879 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30507879 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30507879 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338261AF488
Rabbit Polyclonal Antibody
Splicing Factor 1 Polyclonal antibody specifically detects Splicing Factor 1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Splicing Factor 1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Mammalian branch point-binding protein, mBBP, splicing factor 1, Transcription factor ZFM1, ZFM1BBP, Zinc finger gene in MEN1 locus, Zinc finger protein 162D11S636, ZNF162MBBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Splicing Factor 1 (NP_973727.1).,, Sequence:, MATGANATPLDFPSKKRKRSRWNQDTMEQKTVIPGMPTVIPPGLTREQERAYIVQLQIEDLTRKLRTGDLGIPPNPEDRSPSPEPIYNSEGKRLNTREFRTRKKLEEERHNLITEMVALNPDFKPPADYKPPATRVSDKVMIPQDEYPEINFVGLLIGPRGNTLKNIEKECNAKIMIRGKGSVKEGKVGRKDGQMLPGEDEPLHALVTANTMENVKKAVEQIRNILKQGIETPEDQNDLRKMQLRELARLNGTLREDDNRILRPWQSSETRSITNTTVCT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7536
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG