missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPINK9 Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30579337 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30579337 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30579337 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345835H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPINK9 Polyclonal antibody specifically detects SPINK9 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPINK9
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen LEKTI2, lymphoepithelial Kazal-type-related inhibitor 2, serine peptidase inhibitor, Kazal type 9, serine protease inhibitor Kazal type 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno serine peptidase inhibitor, Kazal type 9. (Uniprot# Q5DT21)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 643394
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.