missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPINK7 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18649075 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18649075 0.025 mg 0.03 miligramo
18134239 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18649075 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2411410.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

SPINK7 Polyclonal specifically detects SPINK7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPINK7
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ECG2MGC133106, ECRG2, ECRG-2, esophagus cancer related gene 2, Esophagus cancer-related gene 2 protein, esophagus cancer-related gene-2, MGC133105, serine peptidase inhibitor, Kazal type 7 (putative), serine protease inhibitor Kazal-type 7
Símbolos de los genes SPINK7
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human ECRG2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ECRG2. Amino Acid Squence: TESLKSNGRVQFLHD
Peso molecular del antígeno 14 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84651
Especificidad de la prueba ECRG2 antibody is predicted to not cross-react with other ECRG family members
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.