missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spike RBD Antibody (1035419) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30678944 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30678944 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30678944 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB105801J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Blockade of Receptor-ligand Interaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spike RBD
Aplicaciones Blockade of Receptor-ligand Interaction
Clasificación Monoclonal
Clon 1035419
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived SARS-CoV-2 Spike RBD Protein, Ala319-Phe541, Accession # YP_009724390.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 0
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.