missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Sphingosine-1-phosphate Antibody (Expression DD patent anti-SIP) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Sphingosine-1-phosphate Monoclonal antibody specifically detects Sphingosine-1-phosphate in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sphingosine-1-phosphate |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Expression DD patent anti-SIP |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q9BX95 |
| Alias de gen | CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, ECGF1, EDG1, EDG-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Sphingosine-1-phosphate |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?