Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Código de producto. 15286106 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15286106 100 g 100 g
15296106 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15286106 Proveedor SPEX CertiPrep™ N.º de proveedor ODER100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Neutraliza eficazmente una amplia gama de olores de productos químicos en el laboratorio.
  • Los gránulos púrpura no tóxicos y seguros para el medio ambiente atrapan los olores y los convierten en compuestos inofensivos que permanecen atrapados en ellos.
  • A medida que se atrapan los olores, los gránulos comienzan a ponerse de color marrón.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Neutraliza eficazmente una amplia gama de olores de productos químicos en el laboratorio.
Volumen (métrico) 100 g