Learn More
Spectrum™ Inhibidor de algas médico
Código de producto. 11455839
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
230 ml
Tamaño de la unidad:
230 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11455839 230 ml 230 ml
1 options
Código de producto. 11455839 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 105 540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Keeps water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, etc. clean and clear
  • No contiene cobre u otros metales pesados
Especificaciones
Formulario Líquido
pH De 6.5 a 8.3
Aspecto Amarillo pálido
Punto de ebullición 200 °F
Certificaciones/conformidad US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS
Composición Cloruro de benzalconio, n-alquil (50 % C14, 40 % C12, 10 % C16) cloruro de amonio dimetil bencilo co
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para mantener limpios los instrumentos controlados por temperatura y de circulación, instrumentos como baños de agua de circulación, instrumentos controlados por temperatura, humidificadores, baños de analizador automático y analizadores de gas/sangre
Volumen (imperial) 8 oz
Volumen (métrico) 230 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Clear Bath®
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Contains State Restrictions