Learn More
Estándar de longitud de onda UV y visible de solución de óxido de holmio de espectrofotometría de 240 nm a 640 nm, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13502080 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
13502080 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 13502080
Marca: Reagecon RSPEC00151
Se utiliza para la validación de la escala de longitud de onda de un espectrofotómetro en las regiones UV y visible.
  • Estándar de referencia de espectrofotometría, material de referencia de espectrofotometría.
  • Proporciona longitudes de onda máximas entre 240 nm y 640 nm que incluye un barrido espectral a varias longitudes de onda, incluyendo anchos de hendidura de 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 y 2,0 nm.
  • Se utiliza para la validación de la escala de longitud de onda de un espectrofotómetro en las regiones UV y visible.
  • Este estándar de espectrofotometría se prepara de forma gravimétrica sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada por los ingenieros de Reagecon utilizando pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (INAB Ref: 265C).
  • El certificado del balance de la calibración resultante se emite de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 17025.
  • Los valores certificados de cada estándar se verifican utilizando un espectrofotómetro de alto rendimiento calibrado como trazable a NIST y según estándares certificados ISO Guía 34
Especificaciones
Envase Frasco Winchester de vidrio ámbar
Cantidad 100 ml
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: perchloric acid