Learn More
Spectrin beta 3 Antibody (SPTBN2/2887R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18600737 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600737 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18600737 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308441APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Spectrin beta 3 Monoclonal specifically detects Spectrin beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Spectrin beta 3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SPTBN2/2887R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Beta-III spectrin, glutamate transporter EAAT4-associated protein 41, GTRAP41, KIAA0302, SCA5, spectrin beta chain, brain 2, spectrin, beta, non-erythrocytic 2, Spectrin, non-erythroid beta chain 2, spinocerebellar ataxia 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Spectrin beta 3 fragment (aa356-475) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O15020)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6712
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus