Learn More
Spectrin alpha 1 Antibody (SR1450), R&D Systems™
Código de producto. 18602004 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602004 50 μg 50 microlitros
18662725 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18602004 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32192850ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Spectrin alpha 1 Monoclonal specifically detects Spectrin alpha 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Spectrin alpha 1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1450
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen alpha-I spectrin, EL2, erythrocyte, HS3, spectrin, alpha, erythrocytic 1 (elliptocytosis 2)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Spectrin alpha 1 (Uniprot #: P02549)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6708
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus