Learn More
Gilson™ Colector de SPE
Código de producto. 16696165 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de puertos:
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de puertos Tamaño de la unidad
16696165 24 cada uno
1 options
Código de producto. 16696165 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 37417012
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Kit de colector de SPE
  • Placa de expulsión del cartucho (cantidad 1)
  • Gradilla para cartuchos, SPE, 24 posiciones, 1 ml (cantidad 3)
  • Junta con cierre hermético adhesivo, 24 posiciones (cantidad 2)
  • Colector, SPE, 24 posiciones (cantidad 1)
  • Sello del colector de juntas tóricas (cantidad 1)
  • Gradilla de tubos, recogida de SPE, 1–3 ml, 12 x 75 mm (cantidad 1)
Especificaciones
Descripción Kit de 24 posiciones
Volumen (métrico) 3 mL
Material Colector de SPE
N.º de puertos 24