Learn More
Gilson™ Colector de SPE
Código de producto. 16616175 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de puertos:
96
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de puertos Tamaño de la unidad
16616175 96 cada uno
1 options
Código de producto. 16616175 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 37417014
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Kit de colector de SPE
  • Kit de configuración:kit de colector de SPE de 96 posiciones
  • Junta con cierre hermético adhesivo, 96 posiciones (cantidad 2)
  • Colector, SPE, 96 posiciones (cantidad 1)
  • Sello del colector de juntas tóricas (cantidad 1)
  • Adaptador de placa SPE (cantidad 1)
Especificaciones
Descripción Kit de 96 posiciones
N.º de puertos 96