Learn More
Spautin-1, MedChemExpress
Código de producto. 16488177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488177 5 mg 5 miligramos
16445468 10 mg 10 miligramos
16421647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12990
MedChemExpress Spautin-1 is a specific and potent autophagy inhibitor which inhibits ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13 with IC50s of 0.6-0.7 μM.
Spautin-1 is a specific and potent autophagy inhibitor which inhibits ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13 with IC50s of 0.6-0.7 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spautin-1
CAS 1262888-28-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11F2N3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (184.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC2=C(N=CN=C2C=C1)NCC3=CC=C(F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 271.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.26
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death