missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SPATA4 Polyclonal antibody specifically detects SPATA4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SPATA4 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | SPEF1B, spermatogenesis associated 4, spermatogenesis-associated protein 4, testis and spermatogenesis cell related protein 2, Testis and spermatogenesis cell-related protein 2, Testis spermatocyte apoptosis-related gene 2 protein, TSARG2MGC33432 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | SPATA4 antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human SPATA4. The immunogen is located within amino acids 200 - 250 of SPATA4. Amino Acid Squence: LHMLQRKLGRKLNPEWFD |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?