Descripción
Spastin Monoclonal specifically detects Spastin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Spastin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Sp 6C6 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | ADPSPSpastic paraplegia 4 protein, FSP2EC 3.6.4.3, KIAA1083EC 3.6.1.3, spastic paraplegia 4 (autosomal dominant; spastin), spastin, SPG4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |