missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spastin Antibody (Sp 3G11/1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18696806 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18696806 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18696806 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250302

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Spastin Monoclonal antibody specifically detects Spastin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spastin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ChIP Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Sp 3G11/1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Formulación PBS
Alias de gen ADPSPSpastic paraplegia 4 protein, FSP2EC 3.6.4.3, KIAA1083EC 3.6.1.3, spastic paraplegia 4 (autosomal dominant, spastin), spastin, SPG4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human spastin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Epigenetics, metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6683
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.