Learn More
Eppendorf™ Sellado de repuesto para tapones, rotor S-4x400
Código de producto. 15893222 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotor S-4x400 tapas de cubo de 400 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15893222 Rotor S-4x400 tapas de cubo de 400 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 15893222 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5910710003
Las juntas de repuesto para tapones herméticos a los aerosoles ayudan a asegurar el contenido del cubo cuando se trabaja con materiales peligrosos.
  • Adecuado para usar con tapas de cubo de rotor S-4x400
  • Ayuda a mantener un sellado hermético a los aerosoles cuando se trabaja con sustancias peligrosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4x400 tapas de cubo de 400 ml