Learn More
Eppendorf™ Sellado de repuesto
Product Code. 13206619 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cubo 750 ml /S-4-104
FA-45-48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Tapa de rotor
Tapa del rotor QuickLock FA-45-48-11
Tapa del rotor S-24-11-AT
Tapón hermético a los aerosoles 400 ml
Unit Size:
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Unit Size
13206619 Tapa de rotor paquete de 5
15100017 Tapa del rotor QuickLock FA-45-48-11 paquete de 5
13256609 Cubo 750 ml /S-4-104 paquete de 5
10580003 Tapón hermético a los aerosoles 400 ml paquete de 4
13286609 FA-45-48-11 paquete de 5
12803222 Rotor A-2-DWP-AT paquete de 2
15224546 Rotor S-24-11-AT cada uno
15214546 Tapa del rotor S-24-11-AT 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13206619 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5820767006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    209.00€ / paquete de 5
    Ahorro 20.00€
    8% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para utilizar con rotores Eppendorf
  • Sellado de repuesto para tapas de rotor
  • Disponibles en una amplia gama de volúmenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Tapa de rotor
Incluye Paquete de 5
Tipo de producto Sellado de repuesto