Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody (204), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18613120 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613120 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613120 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289236APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SPARC-like 1/SPARCL1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 204
Conjugado APC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SPARC-like 1/SPARCL1 (Accession#: NP_004675.3; Met 1-Phe 664).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8404
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus