missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPANXC Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30568650 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30568650 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30568650 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345849PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPANXC Polyclonal antibody specifically detects SPANXC in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPANXC
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen B1, C, cancer/testis antigen 11.3, cancer/testis antigen family 11, member 3, cancer/testis-associated protein CTp11, cancer/testis-associated protein of 11 kD, cancer-testis-associated protein CTp11, CT11.1, CT11.2, CT11.3, CT11.4, CTp11, dJ171K16.1, NAP-X, nuclear-associated protein SPAN-Xc, SPANX, SPANX family, member C, SPAN-Xa, SPANXA, SPANX-A, SPAN-Xb, SPANXB, SPANX-B, SPANX-C, SPAN-Xc protein, SPANX-D, sperm protein associated with the nucleus on the X chromosome C, sperm protein associated with the nucleus, X chromosome, family member C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SPANX family, member C. (Uniprot# Q9NY87)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64663
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.