Learn More
SPAG16 Antibody, Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Código de producto. 18052019 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18052019 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18052019 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297844AF350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SPAG16 Polyclonal specifically detects SPAG16 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SPAG16
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp666P1710, FLJ22724, FLJ37717, Pf20 protein homolog, PF20MGC87036, sperm associated antigen 16, sperm-associated antigen 16 protein, sperm-associated WD repeat protein, WD repeat domain 29, WDR29
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPAG16 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79582
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus