missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPACA9 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18119247 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18119247 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18119247 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP244283

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Specifically detects C20orf117 in Human samples, and it is validated for Immunoprecipitation, Western Blotting

SPACA9 Polyclonal specifically detects SPACA9 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C20orf117
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation 2 - 10 ug/mg lysate, Western Blot (Negative)
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen C20orf117, chromosome 20 open reading frame 117, dJ132F21.1, FLJ44670, hypothetical protein LOC140710, KIAA0889, SOGA, suppressor of glucose, autophagy associated 1
Símbolos de los genes SOGA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope recognized by this antibody maps to a region between residue 1373 to 1423 of human Uncharacterized protein KIAA0889 using the numbering given in entry O94964.2 (GeneID 140710).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140710
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.