missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPACA9 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498566 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498566 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498566 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP282011AF488
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPACA9 Polyclonal antibody specifically detects SPACA9 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPACA9
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C20orf117, chromosome 20 open reading frame 117, dJ132F21.1, FLJ44670, hypothetical protein LOC140710, KIAA0889, SOGA, suppressor of glucose, autophagy associated 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SPACA9 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SPACA9. The immunogen is located within the last 50 amino acids of SPACA9 . Amino Acid Squence: RLHPSESSWGGEERA
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140710
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.