Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento SP Sepharose™
Código de producto. 10363780 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 ml
Tamaño de la unidad:
75 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10363780 75 ml 75 ml
1 options
Código de producto. 10363780 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17108701
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para pasos de pulido e intermedios en procesamiento posterior. El medio de alto rendimiento Cytiva Life Sciences™ SP Sepharose™ está compuesto de microesferas de agarosa reticuladas.
  • Compuesto de gránulos de agarosa entrecruzados con diámetro medio 34 μm, modificado con grupos fuertes de intercambio de cationes del sulfopropil (SP)
  • Separación de alta resolución y alta capacidad con alta recuperación
  • Estabilidad química para una CIP/desinfección efectiva
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 75 ml
Estabilidad Estables en los tampones más usados: 8 M de urea, 6 M guanidina HCl, etanol al 70 %, 1 M de NaOH, 1 M ácido acético, isopropanol al 30 %, acetronitrilo al 30 %, SDS1 al 2 %
Para utilizar con (aplicación) Para pasos de pulido e intermedios altos en procesamiento descendente
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medios de alto rendimiento SP Sepharose
Caudal 150 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 24 a 44 μm
Altura del lecho (imperial) 3,93 in
Altura del lecho (métrico) 10 cm
Capacidad iónica 0,15 a 0,20 mM H+/mL
Tipo de intercambio iónico Intercambiador catiónico fuerte
Presión máxima < 3 bar
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
Tipo de ligando Sulfopropyl
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SP Sepharose High Performance, 75 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol