Learn More
Bel-Art™ Montura de amortiguación de vibraciones Premium SP Scienceware™ Vibrasorb™
Descripción
Protege equipos electromecánicos y ópticos frente a la exposición a vibraciones.Las monturas de amortiguación de vibraciones Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium facilitan el uso óptimo de los equipos.
- La superficie pulida resiste los arañazos y el ataque químico Plataformas de 6,4 cm de grosor
- Moldeado de terrazo blanco y negro denso
- Cuatro almohadillas Vibro-Absorber™ con pies de neopreno soportan hasta 16 kg
- El tamaño más grande absorberá vibraciones de hasta 13 Hz con una carga de 16 kg; el tamaño más pequeño absorberá vibraciones de hasta 16 Hz con una carga de 16 kg
- Con cargas más ligeras, la frecuencia mínima de amortiguación de ambos tamaños aumentará a un valor entre 16 y 25 Hz
- Pesos con embalaje: grande 39 kg, pequeño 19 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Montura de amortiguación de vibraciones |
| Color | Gris |
| Material | Terrazo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 35 x 35 x 7,6 cm |
| Anchura (métrico) | 35 cm |