Learn More
Bel-Art™ Montura de amortiguación de vibraciones Premium SP Scienceware™ Vibrasorb™
Código de producto. 12320679
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
35 x 35 x 7,6 cm
45 x 56 x 7,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
12320679 45 x 56 x 7,6 cm cada uno
12330679 35 x 35 x 7,6 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12320679 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H183860000
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protege equipos electromecánicos y ópticos frente a la exposición a vibraciones. Las monturas de amortiguación de vibraciones Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium facilitan el uso óptimo de los equipos.
Protege equipos electromecánicos y ópticos frente a la exposición a vibraciones.Las monturas de amortiguación de vibraciones Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium facilitan el uso óptimo de los equipos.
  • La superficie pulida resiste los arañazos y el ataque químico Plataformas de 6,4 cm de grosor
  • Moldeado de terrazo blanco y negro denso
  • Cuatro almohadillas Vibro-Absorber™ con pies de neopreno soportan hasta 16 kg
  • El tamaño más grande absorberá vibraciones de hasta 13 Hz con una carga de 16 kg; el tamaño más pequeño absorberá vibraciones de hasta 16 Hz con una carga de 16 kg
  • Con cargas más ligeras, la frecuencia mínima de amortiguación de ambos tamaños aumentará a un valor entre 16 y 25 Hz
  • Pesos con embalaje: grande 39 kg, pequeño 19 kg
Especificaciones
Tipo de producto Vibration Damping Mount
Color Gray
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Anchura (imperial) 45 x 56 x 7,6 cm
Anchura (métrico) 35 cm
Material Terrazo