missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP-D Antibody (292201) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 30672588 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30672588 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30672588 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1920Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SP-D Monoclonal antibody specifically detects SP-D in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SP-D
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 292201
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COLEC7collectin-7, collectin 7, Collectin-7, Lung surfactant protein D, PSPD, PSP-D, SFTP4pulmonary surfactant-associated protein D, SP-Dpulmonary surfactant apoprotein, surfactant protein D, surfactant, pulmonary-associated protein D, surfactant-associated protein, pulmonary 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SP-D, Ala21-Phe375 (Glu22Gly), Accession # P35247.2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6441
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.