missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX2 Antibody (SOX2/1792), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18461354 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg; Alexa Fluor 488
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18461354 100 μg; Alexa Fluor 488
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18461354 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254593AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOX2 Monoclonal antibody specifically detects SOX2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon SOX2/1792
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (within aa176-305) of human SOX2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P48431)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6657
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.