missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX10 Antibody (2447A), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147013 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147013 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB28642CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SOX10 Monoclonal antibody specifically detects SOX10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX10
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2447A
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen MGC15649, PCWH, SRY (sex determining region Y)-box 10, SRY-related HMG-box gene 10, transcription factor SOX-10, WS4C, WS4mouse, human homolog of
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SOX10, Met1-Ala118, Accession # P56693
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6663
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.