missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOWAHD Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584404 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584404 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584404 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298173C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SOWAHD Polyclonal antibody specifically detects SOWAHD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOWAHD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ANKRD58, Ankyrin Repeat Domain 58, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein 58, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein SOWAHD, Protein Sosondowah Homolog D, Sosondowah Ankyrin Repeat Domain Family Member D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SOWAHD fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 347454
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.