Learn More
Cytiva Columna para HIC SOURCE™ 15PHE Tricorn™
Código de producto. 10045324 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10045324 c/u cada uno
1 options
Código de producto. 10045324 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17518601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Includes
Las columnas de tricorn tienen accesorios Valco para sistemas AKTAdesign y se suministran con conectores M6 para sistemas FPLC, libro de instrucciones y dos tampones de tope conectados a la columna
Columna preenvasada para cromatografía de interacción hidrofóbica rápida y preparativa de proteínas y oligonucleótidos
  • columna PEEK 4,6/100 diseñada para alta resolución a escala de laboratorio y para estudios de optimización al escalar
  • Presenta ligandos hidrofóbicos de fenilo (PHE) acoplados a una matriz 15 μm poliestireno rígido monodispersada/divinilbenceno
Ideal para el pulido final en un proceso de purificación
  • Adecuado para sistemas de baja a media presión que van desde una bomba peristáltica hasta sistemas de diseño KTA™ y sistemas FPLC™ de alto rendimiento a baja contrapresión, incluso con altas cargas de muestra de hasta 25 mg de proteína
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen del lecho 1,7 ml
    Diámetro interior (imperial) 0,181 in
    Diámetro interior (métrico) 4,6 mm
    Tipo de producto columna PE SOURCE 15 PHE 4,6/100
    Caudal Entre 150 y 900 cm/h
    Para utilizar con (aplicación) Ideal para el pulido final en un proceso de purificación
    Cantidad c/u
    Altura (imperial) 3,93 in
    Altura (métrico) 10 cm
    Incluye La columna de tricorn tiene un ajuste valco para el sistema AKTAdesign y se suministra con conector M6 para el sistema FPLC, libro de instrucciones y dos tampones de cierre conectados a la columna
    Tipo de ligando Fenil
    Material PEEK
    Presión máxima 40bar
    Tamaño de partículas 15 a 15 μm
    Intervalo de pH De 2 a 12
    Tipo de soporte Poliestireno/divinilbenceno
    Requisitos de almacenamiento 4°C a 30°C
    Mostrar más Mostrar menos
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • Source 15PHE 4.6/100 PE
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Líquido inflamable Categoría 3
    Indicaciones de peligro
    • H226-Líquidos y vapores inflamables.
    Consejos de prudencia
    • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol