Learn More
SOS2 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18440407 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18440407 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18440407 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105958DL594
Rabbit Polyclonal Antibody
SOS2 Polyclonal antibody specifically detects SOS2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SOS2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ25596, guanine nucleotide exchange factor, guanine nucleotide releasing factor, son of sevenless (Drosophilia) homolog 2, son of sevenless homolog 2, son of sevenless homolog 2 (Drosophila), SOS-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1282 and 1332 of human son of sevenless ortholog 2 using the numbering given in entry NP_008870.2 (GeneID 6655).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6655
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG