Learn More
Thermo Scientific™ Serie Sorvall™ X4 R Pro Centrifuges CTS™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7084684
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16873460 220/240 V 1 set
1 options
Código de producto. 16873460 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75009018
Paquete para terapia celular Sorvall™ X4 R Pro que contiene la documentación de pruebas de aceptación de fábrica, le ayudará a configurar los procesos más rápido, cumplir con las normativas y a respaldar las auditorías normativas
Los sistemas de terapia celular centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro (CTS™) consta de equipos, documentación y certificaciones para respaldar sus necesidades de buenas prácticas de fabricación (GMP). Los servicios de cumplimiento están disponibles para ayudar a garantizar un proceso de validación oportuno y rápido. Las centrífugas Sorvall X4 R Pro (modelos de sobremesa refrigerados) están diseñadas para ayudarle a realizar sus investigaciones de forma más rápida, uniforme y con una gran fiabilidad. Construidas sobre la base de la calidad y la fiabilidad que espera de los productos Thermo Scientific, las centrífugas de uso general Pro tienen características que pueden llevar su trabajo al siguiente nivel.
Las centrífugas Sorvall™ X4 R Pro CTS satisfacen no solo su necesidad de un equipo de separación esencial, sino que también le proporcionan la documentación de cumplimiento y los servicios de validación necesarios.
  • Interfaz de pantalla táctil intuitiva para una programación más rápida
  • Excelente capacidad de 4 l con el rotor TX-1000 que permite un rápido procesamiento por lotes
  • Ejecute la descarga de datos de registro en un formato PDF no alterado a través de dl puerto USB para optimizar la trazabilidad de los procesos
  • Las funciones de programación y las colas de mantenimiento preventivo ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a evitar el retraso del procesamiento celular y el impacto en la viabilidad celular
  • Las tapas de biocontención ClickSeal™ ayudan a prevenir la contaminación
  • Compatibles con los procedimientos comunes de desinfección de cGMP y salas limpias como la esterilización por calor seco Steris VHP
  • La documentación de la prueba de aceptación de fábrica contiene múltiples certificados normativos (declaración de conformidad (CE), certificados CSA y QMS, certificados de estado ambiental), programa de mantenimiento sugerido por el cliente y documentación de fábrica específica del producto (certificado de conformidad, especificaciones técnicas, planos de equipos, certificado Porton Down de Public Health England)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificaciones: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15. Estándares: ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Capacidad 4 L
RCF máx. 25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2)
Vel. máx 15 200 rpm (F21-48 x 2)
Línea de productos Sorvall
Refrigerado Sí
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Para utilizar con (equipo) Rotores
Incluye Rotor TX-1000, adaptadores para adaptadores de tubos cónicos de 50 ml y 15 ml y frascos de 500 ml, tapas de biocontención ClickSeal, documentación de aceptación de pruebas de fábrica
Material Acero inoxidable, mezcla ABS/policarbonato
Rotor TX-1000
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa