Learn More
Sorbitol, Fisher BioReagents
Código de producto. 10396733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10396733 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10396733 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP439500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
El sorbitol se utiliza en la preparación de geles de enfoque isoeléctrico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorbitol
CAS 50-70-4
Punto de fusión de 75 °C
Color Blanco
Densidad 1.489g/cm³
pH Desde 6 hasta 7
Punto de ebullición 295 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 91,0 a 100,5 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C6H14O6
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 8851
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso molecular (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza Del 91,0 al 100,5%
Forma física Sólido