Learn More
Sorbitol, extrapuro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10365860 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10365860 3 kg 3 KG
1 options
Código de producto. 10365860 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/7400/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 50-70-4
Punto de fusión 95°C
Color Blanco
pH 6 to 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H14O6
Número MDL 4708
Cantidad 3 kg
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso molecular (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17g/mol
Forma física Sólido en polvo