Learn More
Monoestearato de sorbitano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377766 1000 g 1 Kg
11367766 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11435.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.62€
    71.65€ / 1 Kg
    Ahorro 15.97€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1338-41-6 | C24H46O6 | 430.63 g/mol
Sorbitan monostearate is used as an emulsifier and as a non-ionic surfactant. It is used in cosmetics, pharmaceuticals and food preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoestearato de sorbitano se utiliza como emulsionante y como surfactante no iónico. Se utiliza en cosméticos, productos farmacéuticos y preparación de alimentos.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml), isopropanol, aceite mineral y aceite vegetal. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1338-41-6
Fórmula molecular C24H46O6
Peso molecular (g/mol) 430.63
Número MDL MFCD00005366,MFCD00005366
Clave InChI HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Sinónimo Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60
PubChem CID 23725022
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sorbitan monostearate
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 1
Cantidad 1000 g
Temperatura de inflamación >149°C (300°F)
Índice Merck 14,8724
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml),isopropanol,mineral oil and vegetable oil. Insoluble in water.
Nombre IUPAC octadecanoato de 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]-2-hidroxietilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.63