Learn More
Monkeypox Virus A29 Antibody (0036), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18613975 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613975 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613975 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318814APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Monkeypox Virus A29 Monoclonal specifically detects Monkeypox Virus A29 in Virus samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Monkeypox Virus A29
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 0036
Conjugado APC
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A29 Protein expressed from HEK293 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus