Learn More
Monolaurato de sorbitano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348615 1000 g 1 Kg
11338615 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12099.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1338-39-2 | C18H34O6 | 346.46 g/mol
Sorbitan monolaurate is a detergent and monoester of lauric acid and hexitol anhydrides derived from sorbitol. It is used in a study to assess enhanced solubility and oral bioavailability of itraconazole. It is also used in a study to investigate the oxidation of unsaturated lipids in oil-in-water emulsions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoloaurato de sorbitano es un detergente y monoéster de ácido láurico y anhídridos de hexitol derivados del sorbitol. Se utiliza en un estudio para evaluar la mejora de la solubilidad y la biodisponibilidad oral del itraconazol. También se utiliza en un estudio para investigar la oxidación de lípidos insaturados en emulsiones de aceite en agua.
Solubilidad
Soluble en 2-etoxietanol, etanol y metanol. No es miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1338-39-2
Fórmula molecular C18H34O6
Peso molecular (g/mol) 346.46
Número MDL MFCD00005365
Clave InChI LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Sinónimo Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]-2-hidroxietilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Nombre del producto químico o material Sorbitan monolaurate
Densidad 1.032
Cantidad 1000 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.474
Índice Merck 14,8724
Información de solubilidad Soluble in 2-ethoxyethanol,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.47
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.