missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Somatostatin R4/SSTR4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18561133 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18561133 100 μL 100 microlitros
18548290 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18561133 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10074539

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Somatostatin R4/SSTR4 Polyclonal antibody specifically detects Somatostatin R4/SSTR4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Somatostatin R4/SSTR4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:5000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500, Immunofluorescence 1:250, Immunocytochemistry 1:250
Formulación Whole serum
N.º de referencia del gen P31391
Alias de gen G-protein coupled receptor, somatostatin receptor 4, somatostatin receptor type 4, SS4R, SS-4-R, SS4-R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C(366) Q Q E A L Q P E P G R K R I P L T R T T T F(388) of human SSTR4.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6754
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.