Learn More
Somatostatin R4/SSTR4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065336 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18621552 0.02 mL 0.02 ml
18641452 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18621552 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2952380.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Somatostatin R4/SSTR4 Polyclonal antibody specifically detects Somatostatin R4/SSTR4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Somatostatin R4/SSTR4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen G-protein coupled receptor, somatostatin receptor 4, somatostatin receptor type 4, SS4R, SS-4-R, SS4-R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 314-388 of human SSTR4 (NP_001043.2). LSDNFRRFFQRVLCLRCCLLEGAGGAEEEPLDYYATALKSKGGAGCMCPPLPCQQEALQPEPGRKRIPLTRTTTF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6754
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG