Learn More
Cytiva dNTP de solución: Mezcla de nucleótidos de PCR
Código de producto. 10258184 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Concentración:
2 mM
10 mM
25 mM
Cantidad:
500 μl
500 μm
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
500 microlitros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Cantidad unitSize
10258184 25 mM 500 μm 500 microlitros
10754547 2 mM 1 mL 1 set
10764547 10 mM 500 μl 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10258184 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28406560
Libre de ADNasa, ARNasa y actividad enzimática de nicking
  • Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
  • Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
  • Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Tipo de producto Mezcla de nucleótidos PCR, mezcla de dNTP (25 mM cada A,C,G,T)
Concentración 25 mM
Pureza >99%
Cantidad 500 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión